Learn More
Microspec™ Keilförmige Verteiler
Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern
26.15 € - 575.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Hochschlagfestes Polystyrol |
Produkttyp | Verteiler |
Sterilität | Unter aseptischen Bedingungen hergestellt |
Länge (angloamerikanisch) | 7,1 in. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15672767
|
Microspec™
D7 |
Einzelpackung | |||||||
15702125
|
Microspec™
D1 |
7500 | |||||||
15712125
|
Microspec™
D10 |
25 Beutel zu je 20 Stück |
26.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15722125
|
Microspec™
D4 |
7500 |
575.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
- Einwegprodukt
- Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
- Geringere Einklapptendenz
Spezifikation
Blau | |
Verteiler | |
7,1 in. | |
Ja |
Hochschlagfestes Polystyrol | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
180 mm |