Learn More
Thermo Scientific™ Nichtsterile WebSeal-Matten
Artikelnummer. 15142749
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Anzahl Wells:
96
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15142749
Marke: Thermo Scientific™ 60180M115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen sorgen Sie für eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Platten zu jeder Zeit. Das Mattenmaterial ist bohr- und zugbeständig und bietet hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den nichtsterilen Thermo Scientific™ WebSeal-Matten und gewährleisten Sie jederzeit eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Mikrotiterplatten. Diese stich- und reißfesten Matten sind in Ausführungen aus EVA (Ethylen-Vinylacetat) oder reinem Silikon erhältlich, mit oder ohne PTFE-Beschichtung, und bieten auch nach mehreren Injektionen eine hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Solvent Or Alcohol Resistant Nein
Beschreibung WebSeal-Matte für Plate+
Material Silikon, PTFE
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 5
Stopfendurchmesser 7 mm
Vorgeschlitzt Ja
Produkttyp Unsterile Matte
Produktlinie Webseal
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C
Wellform Rund
Plate Compatibility 96-Well-Platte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.