Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M178
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83000kg
Beschreibung
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Bei Raumtemperatur lagernSpezifikation
Löschen | |
EVA | |
96 | |
8 mm | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Quadratisch |
Alkoholbeständig | |
Unsteril | |
50 Mats | |
50 Mats | |
Nein | |
Keine | |
-70°C to +65°C | |
WebSeal 96-well Square Well Plate |