Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M185
221.63 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
Spezifikation
klar | |
Silikon | |
96 | |
8 mm | |
Nein | |
Keine | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
WebSeal 96-well Square Well Plate |
Nein | |
Unsteril | |
50 Mats | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Quadratisch |