Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Artikelnummer. 15172739
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Material:
EVA
Silikon
Solvent Or Alcohol Resistant:
Alkoholbeständig
Nein
Anzahl pro Packung:
5 Matten
50 Matten
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15172739
Marke: Thermo Scientific™ 60180M123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Autoklavierbar mit Trockenhitze und Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -80 °C
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Die vorgeschlitzte Version bietet vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Nein
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 5 Matten
Stopfendurchmesser 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, UHPLC, GC
Vorgeschlitzt Ja
Produktlinie Webseal
Haftmittel Keine
Durchstechbar Yes
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility 96-Well-Platte