Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen
Artikelnummer. 15102799
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Deckel:
PE-Stopfen Septa
Silicon/PTFE, 45° Septa
Silicon/PTFE, vorgeschlitzt 45° Septa
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15102799
Marke: Thermo Scientific™ 60180K200
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen 96-Well-Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch.
Mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Well konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten und vorab eingesetzte Glasfläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Silicon/PTFE, vorgeschlitzt 45° Septa
Array 8 x 12
Verpackung Einzeln verpackt
Produktlinie Webseal
Farbe Löschen
Produkttyp Einbausatz für Glasplatten mit separaten Verschlüssen
Material Silikon/PTFE, Glas, Glass
Volumen (metrisch) Well 100 μl
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 200 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Enthält Fläschchen: 60180-V108; Kappe: 60180-C100
Anzahl pro Packung 1
Profil Flachboden
Menge 1/Packung
Höhe (metrisch) 15,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5,7 mm