Learn More
Thermo Scientific™ Webseal™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit vorgesteckten Fläschchen mit Bördelverschluss
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit den praktischen 96-Well-Mikrotiterplattenkits, vorverpackt mit Glas oder PTFE-Fläschchen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-K105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mithilfe der Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Mikrotiterplattenkits mit Dichtungsmatten. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Wells konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten, vorab eingesetzte Glas- oder PTFE-Fläschchen sowie Dichtungsmatten aus Silikon oder PTFE.
- Einige dieser praktischen Mikrotiterplattenkits mit werkseitig eingesetzten Glas- oder PTFE-Fläschchen und Dichtungsmatten mit 96 Positionen sind auch mit Schneidwerkzeug erhältlich
- Matten versiegeln die Proben für die Lagerung
- Die Glaseinsätze der Platten sorgen für eine höhere Reaktionsträgheit im Vergleich zu reinen PP-Platten
- Ein einzigartiges Schneidwerkzeug ermöglicht die Entnahme einzelner Proben ohne Entfernen der Dichtung, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Webseal | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Rund | |
5/Pk. | |
7.45 mm |
96-Well-Mikrotiterplatte mit vorgesteckten Fläschchen mit Bördelverschluss | |
5/Packung | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1100 μl | |
5 | |
45 mm |