missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WDR75 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP1-82296-25ul

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18472021

  • 375.00 € / 25 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

WDR75 Polyclonal specifically detects WDR75 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation

Spezifikation

WDR75
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
DKFZp781N1244, FLJ12519, NET16, WD repeat domain 75, WD repeat-containing protein 75
Rabbit
Affinity Purified
RUO
84128
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
WDR75
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HMDGKIRLWRNFYDDKKYTYTCLHWHHDMVMDLAFSVTGTSLLSGGRESVLVEWRDATEKNKEFLPRLGATIEHISVSPAGDLFCTSHSDNKIII
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only