Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 316606 hydrochloride
Secreted Frizzled-related protein-1 (sFRP-1) inhibitor; increases Wnt signaling
317.00 € - 1225.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
CAS | 1781835-02-6 |
Produkttyp | WAY 316606 hydrochloride |
Molekulargewicht | 484.94 |
Hemmstoffe | WAY 316606 hydrochloride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18782449
|
Tocris Bioscience™
4767/10 |
10 mg |
317.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18780268
|
Tocris Bioscience™
4767/50 |
50 mg |
1225.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Secreted Frizzled-Related Protein-1 (sFRP-1) inhibitor (IC50 = 0.65 μM); prevents sFRP-1 from interacting with Wnt and thus increases Wnt signaling. Increases total bone area in a murine calvarial organ culture assay.We are aware of a study in PLOS Biology where WAY-316606 was found to stimulate hair follicle growth. Please note that WAY-316606 from Tocris is for laboratory research use only, and that we will only sell to established scientific businesses and institutes.
Spezifikation
>99% | |
WAY 316606 hydrochloride | |
WAY 316606 hydrochloride |
1781835-02-6 | |
484.94 |
Nur für Forschungszwecke