Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 170523
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065192
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 18065192
Marke: Tocris Bioscience™ 2633/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective inhibitor of MMP-13
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307002-73-9
Summenformel C33H31N3O7S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WAY 170523
Menge 10 mg
Formelmasse 613.68
Reinheit >99%
Molekulargewicht 613.685