missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY 100635 maleate, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18085952
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent 5-HT1A antagonist; also D4 agonist

Potent, silent antagonist of 5-HT1A receptors (IC50 = 2.2 nM; Ki = 0.84 nM for rat 5-HT1A receptors). Displays 100-fold selectivity for 5-HT1A over other 5-HT subtypes. Also exhibits agonist activity at dopamine D4 receptors.

Chemische Identifikatoren

CAS 634908-75-1
Summenformel C29H40N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 540.661
InChI-Schlüssel QYOBEWLYELTWTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinylcyclohexanecarboxamide maleate
PubChem CID 77518953
IUPAC-Name formic acid;N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-pyridin-2-ylcyclohexanecarboxamide;prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CCN(C3=CC=CC=N3)C(=O)C4CCCCC4.C=CC(=O)O.C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material WAY 100635 maleate
Menge 10 mg
Formelmasse 538.64
Reinheit (%) >99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'