Learn More
Fisherbrand™ Wellenbewegungsschüttler
Ruhiger Betrieb für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
1310.00 €
Spezifikation
Neigungswinkel | 0 bis 12 °, einstellbar |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 9,8 kg |
Drehzahlbereich | 5 bis 120 U/min |
Spannung | 100/240 V |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 22 lb. |
Beinhaltet: Genoppte Gummimatte und 6 Befestigungsbänder für Röhrchen
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15524070
|
Fisherbrand™
88861028 |
EU-, UK-, CN-Stecker | CE |
1310.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Einfache Drehzahlregelung mit optimiertem Betrieb mit niedriger Drehzahl
- Einfach einstellbarer Neigungswinkel mit einer einzigen Stellschraube
- Der Betriebstemperaturbereich von 5 bis 40 °C ermöglicht den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Akustischer und optischer Alarm: Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein fünfmaliger Alarmton, wenn die Zeit Null erreicht, dann zeigt das Zeitfenster Ende an und blinkt durchgehend. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
- 2 Jahre Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
0 bis 12 °, einstellbar | |
5 bis 120 U/min | |
22 lb. | |
0 min bis 99 h 59 min |
9,8 kg | |
100/240 V | |
LED |