Learn More
Hanna Instruments™ Wasserdichtes pH-/Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Ermöglichen eine schnelle und einfache pH-Messung. Hanna Instruments™ Wasserfeste pH/Leitfähigkeit/TDS-Messgeräte sind leicht und wasserdicht und ermöglichen genaue Messungen von pH-Wert, EC/TDS und Temperatur mit einem einzigen tragbaren Gerät.
Marke: Hanna Instruments™ HI98129
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kombinationsmessgerät für hochgenaue Messungen mit einem einzigen Gerät
- Leicht ablesbare zweizeilige LCD-Anzeige für pH/°C oder TDS/°C
- Automatischer Temperaturausgleich
- Automatische Kalibrierung
- Funktion „Halten“
- Schaltet sich automatisch aus
- pH-Elektrode austauschbar
Spezifikation
±2 % | |
±2 % | |
Ja | |
LCD | |
pH 0.00 bis 14.00 | |
pH 0.01 | |
HI98129 | |
1 mg/l (ppm) | |
±0.5 °C | |
32,0 bis 140,0 °F |
± 0,05 | |
100 h | |
Automatisch, an ein oder zwei Punkten mit zwei Sätzen von Standardpuffern (pH 4,01/7,01/10,01 oder pH 4,01 | |
0 bis 3999 μS/cm | |
0 Bis 2000 ppm (mg/l) | |
0,0 °C° bis 60,0 °C° | |
1 μS/cm | |
0 bis 2000 mg/l (ppm) | |
pH: automatisch; EC/TDS: automatisch mit β regelbar von 0.0 bis 2.4 %/° °C | |
0.1/0.1 °°C/°°F |