Learn More
Thermo Scientific™ Wasserdichte Kryo-Handschuhe
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
M
Groß
Beschreibung
Thermo Scientific™ Wasserdichte Kryo-Handschuhe sind in drei verschiedenen Längen erhältlich: unterarmlang, ellenbogenlang und schulterlang.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Schulterlänge |
Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
Größe | M |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
Länge (angloamerikanisch) | 28 in. |
Länge (metrisch) | 71 cm |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wasserdichte Kryo-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur