Learn More
Thermo Scientific™ Wasserfeste Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
Sicherer Umgang mit Proben aus Ultratiefkühlschränken und Kryolagerung mit Thermo Scientific™ Wasserfesten Kryo-Handschuhen. Erhältlich in Ellenbogen-, Ärmel- und Schulterlänge.
- Schutz vor Spritzern
- Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
- Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
Produkttyp | Wasserfeste Kryo-Handschuhe |
Größe | L |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryokonservierung |
Länge (angloamerikanisch) | 14 bis 15 in. |
Länge (metrisch) | 35,5 bis 38 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wasserfeste Kryo-Handschuhe – Länge bis mittlerer Unterarm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur