Learn More
Brannan™ Wasserdichtes digitales Maximum-Minimum-Thermometer in klassischer Ausführung
Artikelnummer. 17381580
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°bis +50 °C
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17381580
Brand: Brannan™ 12/434/3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Professionelles Standard-Thermometer zum Anzeigen der Mindest- und Höchsttemperatur, wasserdicht gemäß IP66. Hygienisch und einfach zu reinigen, eignet sich ideal für Labore, Küchen und medizinische Umgebungen. Sicher für die Verwendung im Kühlschrank, gute Eignung für die Lagerung von Medikamenten oder Lebensmitteln.
  • Einzigartiges Design von Brannan
  • Wasserdicht gemäß IP66
  • Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
  • Geeignet für die Verwendung mit Kühlschränken und Tiefkühlgeräten
  • Hohe Genauigkeit
  • Bereich –20 bis +50 °C/F (umschaltbar)
  • Digital mit gut ablesbarem LCD
  • Aufhängehaken
  • Doppelskala °C und °F
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE, Rosh und WEEE
Displaymaße 50 x 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichzeitige Information über Höchst-, Ist- und Mindesttemperatur
Höhe (angloamerikanisch) 8,27 in.
Höhe (metrisch) 21 cm
Länge (metrisch) 7 cm
Material Kunststoff
Modell 12/434/3
Auflösung 0.1°C
Gewicht (angloamerikanisch) 0,38 lb.
Beschreibung Grau
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) –4 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +50 °C
Calibrated Ja
Akkulaufzeit 2 Jahre
Akkutyp 1x AAA
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 0,1 °C
Display LCD
Breite (metrisch) 7,8 cm