Learn More
Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13208003
Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13208003
25 L, Kunststoffbehälter
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 13208003
Marke: Thermo Scientific Acros 444300250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
CAS 7732-18-5
Siedepunkt 100,0 °C
Summenformel H2O
Strukturformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02
Güte Technisch
Verpackung Kunststoffbehälter
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 25 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number444300250
ChargennummerA0465910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number444300250
ChargennummerA0457063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number444300250
ChargennummerA0459510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number444300250
ChargennummerA0456338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number444300250
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Thermo Scientific Chemicals >