Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
Marke: BINDER™ 8012-0643
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Außen
- Enthält Frischwasser- und Abwasserbehälter (20 l), Kabel und Pumpe
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Wasserversorgungsset - außen,zum Aufhängen von der Rückseite des Geräts,bestehend aus Frischwasser- und Abwasserbehältern (je 20 Liter),Verkabelung und Pumpe | |
Kunststoff | |
Frischwasser- und Abwasserbehälter (je 20 Liter), Verkabelung und Pumpe |
BINDER Kammern der Serie KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF | |
Wasserversorgung |