Learn More
Thermo Scientific™ Wasserlösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ wasserlösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-42799
Artikelnummer. 11597580
  • 222.00 € / 120 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ wasserlösliche Flüssigkeit zur Silikonbehandlung für die Silikonbehandlung von Glasoberflächen. Diese einfach zu verwendende Silanmonomerlösung wird als 20-%ige feste Lösung in einer Mischung aus Diacetonalkohol und tertiärem Butylalkohol geliefert. Die primäre Silankomponente ist ein Octadecyltrialkoxysilan, das bei der Mischung mit Wasser zu einem Silanol hydrolysiert wird. Sie bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Basenhydrolyse als andere Oberflächenbehandlungen.
  • Diese einfach zu verwendende Silanmonomerlösung wird als 20 %ige feste Lösung in einer Mischung aus Diacetonalkohol und tertiärem Butylalkohol geliefert.
  • Höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Basenhydrolyse als andere Oberflächenbehandlungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikonbehandlung von Glasoberflächen
4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-One, 2-Methyl-2-Propanol, Silan, Trimethoxyoctadecyl
120 ml
Water-Soluble Siliconizing Fluid
Entzündlich, reizend
25 bis 45, 25 bis 45, 10 bis 20 %
15 bis 35 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Aquasil, 120 mL.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl alcohol,Diacetone alcohol