Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Enthärtungssysteme
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit diesem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
Marke: Thermo Scientific™ 50155490
Beschreibung
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit Thermo Scientific™ Wasserenthärtern und jeweiligem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
Überwachung der Wasserenthärtung durch Kontrollsensoren
- Der Kontrollsensor (SE) dient zur Überwachung und zum qualitätsgesteuerten Betrieb des Wasserenthärtungssystems
Gesamthärtemessung (Titrationslösung)
- Notwendig zur Bestimmung des Härtegrads des Speisewassers und zur Berechnung der notwendigen Programmeinstellungen für die Wasserenthärtung
Keimschutz für Wasserenthärter
- Zur Desinfektion des Filterbehälters während jeder Regeneration
- Der Keimschutz entzieht einem Teil des Salzwassers Chlor, um damit das Ionenaustauscher-Harz zu desinfizieren
Flexibler Anschlussschlauch (1 in., mit Edelstahlummantelung, Länge 1 Meter)
- Problemloser Anschluss Ihres Thermo Scientific Wasserenthärters an Wandanschlüsse
- Mehr Flexibilität bei der Wartung durch alternative statt fester Rohrleitungen
Montageblock (1 in.) mit Verschneideventil
- Bequeme Bypass-Option zur Trennung des Enthärters bei Wartung, Reparatur usw.
Verschneideventil OVP zur Einstellung der Resthärte für 1 in.-Enthärtungssysteme
- Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet
Verschneideventil OVP zur Einstellung der Resthärte für 1 1/2 in.-Enthärtungssysteme
- Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet
Spezifikation
Salztabletten – 25 kg | |
Schrankenthärtungssystem WAE, Doppelenthärtungssystem WAT, Doppelenthärtungssystem WMS | |
Salztabletten |