Learn More
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388078
4 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Verwendung in der konduktometrischen Titration, Synthese von Nanomaterialien. Es wird überwiegend als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1
Menge 4 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals >