Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Speisewassertank.
Steriler Überlauf
Vorratstank
Kapazität (metrisch):
100 l
30 bis 100 l
30 L
60 L
Enthält:
Behälter
Füllstandanzeige, Umwälzpumpe
Füllstandsanzeige
Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme
Smart2Pure 12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:
- Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung.
- Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Reservoir verhindert.
- Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien.
- Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit.
- Wandmontage ist optional.
- Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Smart2Pure 12 |
| Typ | Vorratstank |
| Enthält | Behälter |