Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Artikelnummer. 11307091 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Speisewassertank.
Steriler Überlauf
Vorratstank
Kapazität (metrisch):
100 l
30 bis 100 l
30 l
60 L
Enthält:
Behälter
Füllstandanzeige, Umwälzpumpe
Füllstandsanzeige
Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme
Smart2Pure 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11307091
Marke: Thermo Scientific™ 06.5038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung.
  • Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Reservoir verhindert.
  • Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien.
  • Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit.
  • Wandmontage ist optional.
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung.
Nur zur Verwendung mit GenPure, GenPure Pro und GenPure xCAD Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5038
  • 06,5068
Nur zur Verwendung mit Pacific RO Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Nur zur Verwendung mit Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Nur zur Verwendung mit Pacific RO und Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Nur zur Verwendung mit Smart2Pure 12 Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 l
Zur Verwendung mit (Geräte) GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Typ Speisewassertank.
Enthält Behälter
Material Polyethylen
Breite (angloamerikanisch) 14,9 in.
Breite (metrisch) 380 mm
Höhe (angloamerikanisch) 23,5 in.
Höhe (metrisch) 598 mm