Learn More
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15835408
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835408 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 L, Nalgene-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Carton (aufrecht)
Nalgene Flasche
Nalgene-Flasche
Artikelnummer. 15835408
Marke: Thermo Scientific J71786.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene-Flasche
Dichte 1
Menge 1 L
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer241531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer235131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer197595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
Chargennummer203204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >