Learn More
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10517554
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10517554
20 l, Poly-Würfel
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Artikelnummer. 10517554
Marke: Fisher BioReagents BP281920
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für viele grundlegende molekularbiologische Verfahren
Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer Qualität ist ideal für viele grundlegende Verfahren wie PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer für enzymatische Analysen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
Namenshinweis 0.03 μm-gefiltert, um eine hohe Reinheit zu gewährleisten
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit < 2 μS/cm
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Proteasefrei
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Würfel
Dampfdruck Dampfdruck: 17.5 W bei 20 °C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.3 μ-Filter
Behandlung(en) Deionisiert
Dichte 1.000 g/cm³
Menge 20 l
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents >