Learn More
Wasser, Gütegrad für mikrobielle Zellkultur, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-4254491
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11373892
Marke: Fisher BioReagents BP28201
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reinstwasser zur Vorbereitung von Medien für mikrobakteriologisches Wachstum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis 0.03μm filtered and autoclaved
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit 2μS/cm Max.
Endotoxin 0.025 EU/mL max.
Formelmasse 18.01
Güte Mikrobische Zellkultur
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Mit 0.03 Micron gefiltert und autoklaviert
Dichte 1.000g/cm³
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig