Learn More
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15665350
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 L
4 l
4 x 4 l
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spezifikation
Extinktion max. 0.022 bei 210 nm, max. 0.004 bei 230 nm
Chemischer Name oder Material Wasser
Namenshinweis CHROMASOLV™ LC-MS
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel H2O
Beilstein 2050024
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
Formelmasse 18
Güte LC-MS
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C (Lit.)
Menge 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Identifier
  • Wasser