Learn More
Wasser für die Karl Fischer-Analyse, Lösung in Methanol (1Ml = 5.0 mg/H2O), Fisher Chemical Artikelnummer.: 10763694
Wasser für die Karl Fischer-Analyse, Lösung in Methanol (1Ml = 5.0 mg/H2O), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10763694
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 10763694
Marke: Fisher Chemical J/9000/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
MDL-Nummer 11332
Spécification
Farbe Nicht ausgewiesen
Menge 1 L
Siedepunkt 64.7°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Water solution Karl Fischer Laboratory Reagent
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Mention de danger
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Wasser für die Karl Fischer-Analyse, Lösung in Methanol (1Ml = 5.0 mg/H2O), Fisher Chemical >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis