Learn More
VITLAB™ Wasserstrahlpumpe
Erzeugt ein Vakuum zum Abschöpfen von Flüssigkeiten und Dämpfen. Die VITLAB™ Wasserstrahlpumpe zeichnet sich durch einen geringen Wasserverbrauch bei konstantem Förderdruck aus.
Marke: VITLAB™ 77094
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Maximale Betriebstemperatur von 80 °C
- Integriertes Rückschlagventil
- Einfache Bedienung
- Leicht zu säubern
- Abnehmbare Vakuumverbindung
Spezifikation
10 bis 12 und 6 bis 9 mm | |
210 mm | |
Wasserdüsenvakuum |
Polypropylen | |
Je 1 |