Learn More
Wasser, für die Gradienten-HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043370
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis For HPLC gradient grade
Farbe Farblos
Siedepunkt 100,0 °C
Strukturformel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte HPLC-Gradient
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 2.5 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, für die Gradienten-HPLC, Thermo Scientific Chemicals >