Learn More
Wasser, (für RNA-Arbeiten) (DEPC-behandelt, DNase- und RNase-frei/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
DEPC-behandelt und autoklaviert
Marke: Fisher BioReagents BP561-1
35.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DEPC-behandelt und autoklaviert
Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandeltes Wasser ist garantiert Nuklease-frei (getestet auf DNase und RNase) und für alle RNA-Arbeiten geeignet.
Spezifikation
Water | |
7 | |
Farblos | |
100 °C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Molekularbiologie | |
17.5mmHg at 20°C | |
DEPC-behandelt | |
1 L |
For RNA Work, DEPC-treated and DNASE, RNASE free. | |
7732-18-5 | |
0 °C | |
DNase-frei | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidan | |
962 | |
18.02 | |
Nalgene Poly Flasche | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter | |
1.000g/cm³ | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30