Learn More
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture
Artikelnummer. p-7180682
Click to view available options
Menge:
20 L
200 L
Packungsgröße:
20 Liter
200 Liter
Artikelnummer. 17840925
Marke: Gibco™ A1287305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
  • Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen ist hochwertiges Wasser zur Verwendung als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien, Laborreagenzien, Puffern und Bioprozessflüssigkeiten.
  • Injektionswasser in USP/EP-Qualität
  • Gibco Qualität und Leistung
  • Geeignet zur Verwendung in Zellkulturen, Molekularbiologie sowie vor- und nachgelagerten Bioverarbeitungsanwendungen
  • WFI für Zellkulturen erfüllt die USP/EP-Monographie für Injektionswasser am Abfüllpunkt. Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet. Die Wasserqualität wird routinemäßig überwacht. Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
  • Dieses hochwertige Wasser, das wir in der Fertigung verwenden, ist eine bedeutende Voraussetzung für die Leistung und Konsistenz der Gibco Flüssigmedien-Produkte. Dieses Wasser wird in Flaschen und CX5-14 BioProcess-Behältern als Gibco Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen abgefüllt. Zusätzlich zur Erfüllung der USP/EP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität, Nitrate und gesamten organischen Kohlenstoff qualitätsgeprüft.
  • WFI für Zellkulturen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Pulver- oder AGT™-Medien (Advanced Granulation Technology™), der Herstellung von Lösungen, Verdünnungspuffern sowie Reinigungs- und Spülmitteln
  • WFI für Zellkulturen wird in cGMP-konformen Einrichtungen in Grand Island, New York und Inchinnan, Schottland, hergestellt. Beide Anlagen sind nach ISO 13485 cGMP-Herstellungsstandards zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 4 to 6
Güte USP, EP
Verpackung Universalbeutel
Sterilität Steril gefiltert
Behandlung(en) Keine
Menge 20 L
Reinigungsverfahren Membran-gefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur