Learn More
Wasser, Reinst, Deionisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339986
Wasser, Reinst, Deionisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339986
25 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 11339986
Marke: Thermo Scientific Acros 345470250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Siedepunkt 100.0°C
Leitfähigkeit 5.0μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoff-Fass
Rückstand nach Verdampfung 25ppm max.
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 25 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number345470050,345470250
ChargennummerA0460819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number345470050,345470250
ChargennummerA0460820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number345470050,345470250
ChargennummerA0458864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number345470050,345470250
ChargennummerA0449204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number345470050,345470250
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    33
    Sekunden
    2
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    33
    Sekunden
    2
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    13
    Minuten
    33
    Sekunden
    2
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Reinst, Deionisiert, Thermo Scientific Chemicals >