Learn More
Si Analytics™ Wasserdestillationssystem
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
7 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit dem Wasserdestillationsgerät aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3 (Glas der hydrolytischen Klasse 1) kann aus normalem Leitungswasser ein Destillat maximaler Reinheit erzielt werden, das im Wesentlichen frei von gelösten Salzen ist und einen extrem geringen Keimgehalt aufweist.
- In destilliertem Wasser wird eine maximale Leitfähigkeit von bis zu ca. 1 μS/cm (25 °C) erreicht.
- Der Heizstab besteht aus hochwertigem Edelstahl, sodass Schwermetallionen im Destillat ausgeschlossen sind.
- Das Gerät spart Energie und Wasser, da das in der Kühlschlange aufgeheizte Kühlwasser als Speisewasser verwendet wird.
- Der Abfluss von Destillat ist frei von Kohlendioxid, da seine Temperatur 60 °C beträgt.
- Kostengünstig im Vergleich zu anderen Wasseraufbereitungssystemen wie Ionenaustauschern oder Umkehrosmosegeräten
- Es entstehen keine Kosten für die Regeneration oder den Austausch von für den Schutz der Membran erforderlichen Harzen oder für Vorbehandlungsmodule.
- Die automatische Wasserstandsregelung und der integrierte Trockengehschutz gewährleisten maximale Betriebssicherheit.
- Die Reinigung des Geräts ist so einfach wie die Reinigung einer Kaffeemaschine für den Haushalt.
- In der Standardausführung wird das kompakt gebaute Gerät mit Verbindungskabel, Stecker und Schläuchen geliefert und ist anschlussfertig.
- Es sind verschiedene Versionen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wasserdestillationseinheit, 7 l, 230/23 V/A, elektrische Eingangsleistung |
| Elektrische Anforderungen | 400 V 8 A |
| Spannung | 400 V |
| Gewicht (metrisch) | 11 kg |
| Typ | Wasserdestillationssystem |
| Kapazität (metrisch) | 7 L |
| Eigenschaften | Widerstandsheizung |
| Höhe (metrisch) | 750 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |