Learn More
behr Labor-Technik™ Wasservollentsalzer
Water deioniser, gravitiy flow cartridge, with conductivity meter and hose set
625.00 € - 940.00 €
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10428532
|
behr Labor-Technik™
B00223462 |
50-l/h- |
625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10272921
|
behr Labor-Technik™
B00223463 |
100-l/h- |
940.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-Ionenaustauscher aus blauem Polyethylen mit freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer.Direkt anschliessbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit
Automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten
Minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf
Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen. Keine Zerstörungsgefahr durch mechanische Belastung
Extrem feste und dichte Düsenverschweissung durch herstellereigenes Schweissverfahren
Leitwertmesser direkt aufgesetzt
Als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang)
Auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
Serienmässig mit Übergangsstücken für 1/2 Zoll-Laborarmaturen und 3/4 Zoll-Standardwasserhähne
Ausführungen:
A: Wasservollentsalzer komplett mit Leitwertmessgerät
B: Wasservollentsalzer komplett mit Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter für den Leitwert und Magnetventil
C: Zweitpatronen
Beschreibung: A
Typ: B10