Learn More
Wasser, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15644670
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. 15644670
Marke: Honeywell-Chromasolv 348772.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, für HPLC
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel H2O
Beilstein 2050024
Formelmasse 18.02
Güte HPLC
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C (Lit.)
Menge 2.5 l