Learn More
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin)
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Beschreibung
- Frei von Endotoxin; enthält keine detektierbaren gramnegativen Bakterien
- Entspricht < 0.005 EU/ml Endotoxin durch turbidimetrischen Assay
Spezifikation
Spezifikation
pH | 5.0 bis 7.0 |
Beschreibung | Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin) |
Endotoxin | < 0.005 EU/ml |
Menge | 6 x 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur