Learn More
Wasser (Biotech-Gütegrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-23703
Click to view available options
Menge:
4 L
20 L
Verpackung:
Poly-Würfel
Packungsgröße:
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10091543
Marke: Fisher BioReagents BP24854
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wasser in Biotechnologie-Qualität kann für mehrere biologische Testverfahren verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Specifications
Chemischer Name oder Material Water
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Biotechnologie
Verpackung Poly-Würfel
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter
Dichte 1.000g/cm³
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig