Learn More
Bochem™ Wasserbad mit Deckel
Wasserbad aus Pfanne und Deckel mit zwei Tragegriffen. Bochem™ Wasserbad mit Deckel besteht aus 18/10-Edelstahl.
186.00 € - 267.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10595221
|
Bochem™
8466 |
5,0 l |
186.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028330
|
Bochem™
8468 |
13,0 l |
267.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pfanne und Deckel
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
Spezifikation
Deckel | |
Rostfreier Stahl |