Learn More
Wasser, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228954 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10433160
Marke: Thermo Scientific Acros 434400010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spezifikation
Extinktion Passes Test, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit 2μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Merck Index 15,10237
Formelmasse 18.02
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 1 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.