Learn More
Wasser mit 0.1 Vol.-% Trifluoressigsäure, Optima™ LC/MS-Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362055 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10362055
Marke: Fisher Chemical LS119500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5, 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Spezifikation
Extinktion Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Chemischer Name oder Material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namenshinweis Solvent Blends
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103.0 %
Summenformel C2HF3O2
MDL-Nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
Reinheit (%) 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig