Learn More
Wasser mit 0.1 Vol.-% Trifluoressigsäure, Optima™ LC/MS-Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311725
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
  • Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
  • Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
  • Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
  • TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase, das als Ionenpaar-Reagenz fungieren kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5, 64-18-6
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Spezifikation
Extinktion Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Chemischer Name oder Material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namenshinweis Solvent Blends
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103.0 %
Summenformel H2O
MDL-Nummer 4169
Merck Index 15, 9847
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
Reinheit (%) 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Weithalsflasche, braun
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig