Learn More
Wasser mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad
Artikelnummer. 10229884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10229884
Marke: Fisher Chemical LS1181
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
Ameisensäure (FA), ein übliches mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt
Ameisensäure verbessert auch nachweislich die Peakformen der nachfolgenden Trennung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer 3297
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Chemischer Name oder Material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Namenshinweis Solvent Blends
pH 2
Siedepunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Weithalsflasche, braun
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Dichte 1g/cm³
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig