Learn More
Wasser mit 0.1 % Essigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
Beschreibung
- Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
- Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
- Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
- Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
- Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wasser mit 0.1 % Essigsäure |
| CAS | 7732-18-5, 64-19-7 |
| Menge | 2 l |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00011332 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 18.02 mol |
| Güte | LC-MS Ultra CHROMASOLV |