Learn More
Wasser mit 0.05 % Essigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15671410
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
Artikelnummer. 15671410
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 142872L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™, Lösungsmittelmischung, getestet für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser mit 0.05 % Essigsäure
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Menge 2 l
Verpackung Glasflasche
Summenformel H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 18.02 mol
Güte LC-MS Ultra CHROMASOLV