Learn More
Smeg™ Waschgestelle
Entwickelt für die Verwendung mit Smeg™-Glaswäschern. Smeg-Wäschergestelle können als Gestelle für kleine Glasartikel oder als Alternative zu den Nylon-Halternetzen verwendet werden.
Marke: Smeg™ PF1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusätzliches Zubehör für die kleinen Glaskörbe CS1-1 und CS2
- Flaches AISI 304 Netz aus Edelstahl mit kleiner Maschenweite
- PF1-Untergestell mit Bohrung zur Positionierung auf der obersten Ebene
- PF2 vollständiges Untergestell für die Positionierung nur auf der unteren Ebene
- PF1/2 Halbuntergestell nur zur Positionierung auf der obersten Ebene
Spezifikation
Edelstahl | |
Gestell | |
Untergestell mit Bohrung zur Positionierung auf der obersten Ebene | |
Kleine Glaswaren, Körbe und Haltenetze |