Learn More
Ohaus™ Tischwaage, abwaschbar
Die multifunktionale Tischwaage der OHAUS™ Defender™ 5000 Serie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
Marke: Ohaus™ 30444788
Weitere Details : Netto-Gewicht : 17.24000kg
Beschreibung
- Die R-Serie verfügt über eine Edelstahlplattform, einen pulverbeschichteten Stahlrahmen und eine Aluminium-Wägezelle für raue Industrieumgebungen.
- Die Defender 5000 Basis ist mit einem EasyConnect-Kabel ausgestattet, das eine sofortige Konfiguration mit Defender5000 (TD52) Anzeigen ermöglicht und die Installation beschleunigt.
- Defender5000 Basen sind NTEP-zertifiziert und von Measurement Canada zugelassen.
- Diese Basen verfügen außerdem über OIML- und EC-Typgenehmigungen, was sie ideal für eichpflichtige Anwendungen macht.
Spezifikation
20 Stunden mit Akku | |
Plattform und Rahmen aus Edelstahl 304, IP68-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste, verstellbare Gummifüße | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD, 256 x 80 Pixel | |
Gehäuse D52XW30WQDL5-EU | |
-10 °C bis +40 °C | |
677 x 400 x 122 mm |
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
15,00 kg, 30,00 kg | |
1,000000 g, 2,000000 g | |
Gehäuse IP67 | |
Massgeschneidert für Ihre Anwendung, Gramm, Kilogramm, Metrische Tonnen, Unze, Pfund, Pfund:Unze, Tonne | |
17,240 kg |