Learn More
Kartell™ Spritzflasche, PE, 250ml, graduiert, mit Spritzverschluss GL45, blau (VE=10Stck.)
Artikelnummer. 10666133
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10666133
Marke: Kartell™ 0163704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen für gute Temperatur- und chemische Beständigkeit. Die Kartell™ blaue Weithalswaschflasche mit Graduierung wurde entwickelt, um das Befüllen und die allgemeine Laborverwendung zu erleichtern.
Construted of polypropylene for good temerature and chemical resistance. Kartell™ Blue Wide Mouth Graduated Wash Bottle is designed to aid in easy filling up and overall laboratory use.
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
  • Kappen mit Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Graduiert
  • Raffinierte Kappe, die verhindert, dass durch Druckaufbau in der Flasche ein unbeabsichtigtes Tropfen entsteht
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Material Kunststoff
Gewindegröße (metrisch) Gehäuse GL45
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 25 ml
Durchmesser (metrisch) 60 mm