Learn More
KARTELL Wash Bottle Screw Cap
Click to view available options
Verschlussgröße:
DIN Std. GL18
DIN Std. GL32
Beschreibung
- Fit bottles part. no. 15881 - 15901
- Material: Polyethylene
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Translucent White |
Material | Polyethylene |
Menge | 100 pcs. |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Produkttyp | Screw Cap |
Verschlussgröße | DIN Std. GL18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL Wash Bottle Screw Cap >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur