Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30° C bis 31° C
-30°C bis -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-22 °F bis +88 °F
22 °F bis 50 °F
Tamaño de la unidad:
100 Packungen
Descripción
- Cost Effective Time/Temperature indicator
- Monitor time above 10°C
- Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
- Field-armable with pull tab
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | REACH |
| Abmessungen (L x B x H) | 98.1 x 19 x 1.5 mm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.06 in. |
| Höhe (metrisch) | 1.5 mm |
| Enthält | Instructions for Use Certificate of Conformance |
| Länge (metrisch) | 98 mm |
| Material | Acrylklebstoff |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido